Documentos clave
PRS3507
Sigma-Aldrich
Anti-TSC2 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Tuberin, Anti-Tuberous sclerosis 2
Seleccione un Tamaño
100 μG
386,00 €
386,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
386,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
386,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 200 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TSC2(7249)
Inmunógeno
a 15 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human TSC2.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3507.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)