Saltar a
PROTDT
ProteoPrep® Detergent Sample Kit
Sinónimos:
protein solubilization detergent
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
524,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
524,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
shelf life
2 yr
Quality Segment
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
input
general use sample(s)
storage temp.
15-25°C
General description
The ProteoPrep® Detergent Sample Kit provides ten detergents, non-ionic and zwitterionic, for protein solublization. The variety of innovative detergents enables optimization of extraction methods, which may vary with the protein of interest and cell type. Zwitterionic detergents uniquely offer some intermediate class properties that are superior to other detergent types. Each detergent is supplied in a convenient package size, ideal for method development and experimentation.
Application
ProteoPrep® Detergent Sample Kit has been used as a component of sample buffer for hepatoblastoma (HB) HepG2 cells.
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PROTMEMPROTTOT850562P
description
-
description
-
description
-
description
powder
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shelf life
2 yr
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
input
general use sample(s)
input
general use sample(s)
input
general use sample(s)
input
-
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Brij® C10 1 g
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • ASB-14 1 g
    SDS
  • C7BzO 1 g
    SDS
  • Polyoxyethylene (10) tridecyl ether, mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating 1 g
    SDS
  • CHAPS hydrate, BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC) 1 g
    SDS
  • n-Dodecyl β-D-maltoside, ≥98% (GC) 1 g
    SDS
  • Octyl β-D-glucopyranoside, ≥98% (GC) 1 g
    SDS
  • Octyl β-D-1-thioglucopyranoside, ≥98.0% (GC) 1 g
    SDS
Ver todo (9)
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. How much of each surfactant and in what state (solid or solution, if solution what concentration) are the surfactants provided in this kit?
    1 respuesta
    1. As listed in the product data-sheet:
      Components
      CHAPS (Catalog Number C9426) 1 g - powder form
      C7BzO (Catalog Number C0856) 1 g - powder form
      ASB-14 (Catalog Number A1346) 1 g - powder form
      3-(Decyldimethylammonio) propanesulfonate inner salt (Catalog Number D4266) 1 g - powder form
      n-Dodecyl b-D-maltoside (Catalog Number D4641) 1 g - powder form
      Octyl b-D-glucopyranoside (Catalog Number O8001) 1 g - powder form
      Octyl b-D-1-thioglucopyranoside (Catalog Number O6004) 1 g - powder form
      Polyoxyethylene 10 tridecyl ether mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating (Catalog Number P2393) 1 g - liquid form, neat
      Brij C10 (Catalog Number P5759) 1 g - 'solid' form, melting point 32 - 34 °C, density in liquid form 0.977 g/mL
      TRITON X-100 (Catalog Number T8532) 1 ml - liquid, neat
      For more information please access the product data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/102/026/protdtbul.pdf
      ¿Le ha resultado útil?