Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 μL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 473,00 € |
Acerca de este artículo
473,00 €
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:1,000- 1:5,000
accession no.
NP_000978.1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
goat ... RPL26(6154)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human |
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source rabbit |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
77-92-9
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?