Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 μL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 413,00 € |
Acerca de este artículo
413,00 €
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: 1:500- 1:2,000, immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000, immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
accession no.
NP_005148.2
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... cAbl(25)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity human |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rabbit anti-cAbl Antibody, Affinity Purified
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
77-92-9
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?