PLA0111
Rabbit anti-Lasu1/Ureb1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
ARF-BP1, ARF-binding protein 1, BJ-HCC-24 tumor antigen, HECT, HECT domain protein LASU1, HECTH9, HSPC272, Ib772, KIAA0312, LASU1, MULE, Mcl-1 ubiquitin ligase E3, UBA and WWE domain containing 1, UBA and WWE domain-containing protein 1, URE-B1, URE-binding protein 1, UREB1, homologous to E6AP carboxyl terminus homologous protein 9, large structure of UREB1, upstream regulatory element-binding protein 1
Seleccione un Tamaño
439,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
439,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:1000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de acceso
NP_113584.3
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rabbit ... Lasu1/Ureb1(10075)
Inmunógeno
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)