Merck
P9644
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H6Cl5NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
377.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c(OC(=O)[C@@H]2CCC(=O)N2)c(Cl)c1Cl
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)