P9638
L-α-Phosphatidylinositol 4-monophosphate sodium salt
≥98%
Sinónimos:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol 4-phosphate) sodium-potassium salt, Diphosphoinositide sodium salt, PIP, PtdInsP
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98%
formulario
powder
solubilidad
H2O: soluble
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable