Saltar a
P7778
Phospholipase A2 from Naja mossambica mossambica
lyophilized powder, ~1,500 units/mg protein
Sinónimos:
Lecithinase A, PLA2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-637-7
MDL number:
Número CE:
eCl@ss:
32160702
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
specific activity
~1,500 units/mg protein
composition
Protein, ~90%
pI 
8.8 (isoenzyme)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Hydrolyzes the β-ester bond of zwitterionic glycerophospholipids. Preferred substrates are phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, and their plasmalogen analogues. Phosphatidylinositol and phosphatidylserine are also hydrolyzed. Aggressively attacks phospholipids in membranes of intact cells.
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of soybean L-α-phosphatidylcholine to L-α-lysophosphatidylcholine and a fatty acid per min at pH 8.9 at 25 °C.
The toxic phospholipase A2 from Naja mossambica mossambica.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)