Saltar a
P7777
Poli(etilenglicol)
Hybri-Max™, mol wt 1,300-1,600, waxy solid, BioReagent, suitable for hybridoma
Sinónimos:
PEG
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H(OCH2CH2)nOH
Número CAS:
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Technique(s):
cell culture | hybridoma: suitable
El producto P7777 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Hybri-Max™
sterility
autoclaved
product line
BioReagent
form
waxy solid
mol wt
1,300-1,600
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
viscosity
25-35 cP (210 °F)
mp
40-50 °C
solubility
water: soluble (5 mL water/vial at 45 °C)
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
Recommended for cell fusion.
Preparation Note
Melt the PEG at 45 °C or higher in a waterbath. Dilute to 30-50% using sterile, pre-warmed serum-free medium (e.g., for a 50% solution add 5 mL to the 5 g vial of PEG). The pH of the solution should be slightly alkaline (pink, not orange or purple). Adjustment of the pH with sterile NaOH may be required. Store solution below 0 °C. Prolonged storage or repeated freezing and thawing is not recommended.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli(etilenglicol)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
138.6 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)