Merck
P7622
Sigma-Aldrich
Anti-Prostacyclin Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 3 μg/mL using human platelets
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTGIR(5739)
mouse ... Ptgir(19222)
rat ... Ptgir(292661)
Inmunógeno
synthetic peptide corresponding to the N-terminal extracellular domain of human prostacyclin receptor, conjugated to KLH. The immunizing peptide has ~87% homology with the rat and mouse gene.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.7, containing 0.01% sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)