P7425
Tetraethylene glycol monodecyl ether
~97% (GC)
Sinónimos:
C10E4, Decyl tetraethylene glycol ether, Decyltetraglycol
About This Item
Productos recomendados
descripción
non-ionic
Ensayo
~97% (GC)
mol peso
334.49 g/mol
bp
288-290 °C (lit.)
densidad
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C18H38O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-20-13-15-22-17-18-23-16-14-21-12-10-19/h19H,2-18H2,1H3
Clave InChI
ASMWIUUCZFNLHL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?