P7380
Purpurogallin
Sigma Grade
About This Item
Productos recomendados
grado
Sigma Grade
mp
275 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=CC=Cc2cc(O)c(O)c(O)c2C1=O
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable