Merck
P6915
Sigma-Aldrich
Phosphocreatine disodium salt hydrate
~98% (enzymatic)
Sinónimos:
N-(Imino[phosphonoamino]methyl)-N-methylglycine
About This Item
Fórmula lineal:
C4H8N3O5PNa2 · x H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
255.08 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
~98% (enzymatic)
impurezas
<0.02% free creatine
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
KZVYPOKBYRXZKS-UHFFFAOYSA-L
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphocreatine, a high-energy phosphate reservoir in vertebrate and some invertebrate muscles, provides phosphate for ADP-ATP conversion.
Envase
This type not always available. To avoid delay, we will substitute P 7936 unless we are specifically asked not to do so.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)