P5954
L-α-Phosphatidylinositol ammonium salt from Glycine max (soybean)
≥97%
Sinónimos:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol), PI, PtdIns
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
soybean
Análisis
≥97%
formulario
powder
grupo funcional
phospholipid
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
producto comparable
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable