Merck
P5544
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Propranolol hydrochloride
Sinónimos:
(R)-1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
295.80
Beilstein:
5780490
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
actividad óptica
[α]21/D +22.2°, c = 1.0 in ethanol(lit.)
mp
196-198 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CC(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
Clave InChI
ZMRUPTIKESYGQW-PFEQFJNWSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Less active enantiomer of propranolol.
Precaución
Shelf-life of the solid is at least four years if stored protected from the uptake of moisture.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)