P5266
1,3-Propanedithiol
Sinónimos:
1,3-Dimercaptopropane, Trimethylene dimercaptan
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
5 mmHg ( 37.7 °C)
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
densidad
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Clave InChI
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?