Merck
P4896
Sigma-Aldrich
Pararosaniline acetate
Sinónimos:
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17N3 · C2H4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
347.41
Número de índice de color:
42500
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
mp
203 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(O)=O.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.C2H4O2/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;1-2(3)4/h1-12,20H,21-22H2;1H3,(H,3,4)
Clave InChI
YIXIVOYGLPFDCY-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
Información legal
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)