Saltar a
P4747
Anti-Potassium Channel KCa2.3, (C-term) (Small-conductance Ca2+-activated Potassium Channel 3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-SK3, Anti-SKCa3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
200 μL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
809,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
809,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human, mouse, rat, pig
technique(s)
western blot: 1:200 using rat brain membranes
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNN3(3782)
mouse ... Kcnn3(140493)
rat ... Kcnn3(54263)
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to amino acid residues 659-674 of human KCa2.3. This sequence has 100% homology in rat, mouse, pig.
Physical form
Lyophilized powder from phosphate buffered saline containing 1% bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P4997P4497P4247
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat, pig
species reactivity
human, rat, mouse (predicted)
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, human, mouse
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)