P4277
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Sinónimos:
(+)-Methyl phenyl carbinol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
densidad
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
Clave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Aplicación
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.