Merck
P4167
Sigma-Aldrich
Potassium sulfate
ACS reagent, ≥99.0%, powder
About This Item
Fórmula lineal:
K2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
174.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
≤5 ppm Nitrogen compounds (as N)
pH
5.5-8.5 (25 °C, 5% in solution)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)