Saltar a
P350-05
Porcine Coronary Artery Smooth Muscle Cells: PCASMC (Cryovial)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Porcine coronary artery
Growth mode:
Adherent
Morphology:
smooth muscle
Relevant disease(s):
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Porcine coronary artery
form
solid
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 38
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
PCASMC were used to investigate the role of c-Jun in smooth muscle proliferation, and to show that c-Jun inhibition abrogates smooth muscle cell growth and intimal thickening after arterial injury (Khachigian, 2002). PCASMC were also used to develop poly (l-lactide-co-caprolactone) nanofibrous scaffold material with potential for tissue engineering (Dong, 2008).
Characterization: positive for smooth muscle cell specific alpha-actin expression.
Application
vascular research, supply of blood to heart muscle
Biochem/physiol Actions
Artery
Preparation Note
  • 2nd passage, >500,000 cells in Porcine Smooth Muscle Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
  • Can be cultured at least 16 doublings
Please refer to the PCASMC Culture Protocol.
Other Notes
Porcine Smooth Muscle Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
wgk
WGK 1
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7791-20-0
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)