Documentos clave
P2990
Sigma-Aldrich
Prion PrP N-Terminal Peptide Fragment 79-97
solid
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
solid
mol peso
27-30 kDa
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PRNP(5621)
Amino Acid Sequence
Gly-Gln-Gly-Gly-Gly-Thr-His-Ser-Gln-Trp-Asn-Lys-Pro-Ser-Lys-Pro-Lys-Thr-Asn
Acciones bioquímicas o fisiológicas
N-terminal fragment of the protease resistant prion protein (PrP).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)