P2949
PIPES sodium salt
≥99% (titration)
Sinónimos:
Na-PIPES, Piperazine-1,4-diethanesulfonate sodium salt, 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid sodium salt, Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
Seleccione un Tamaño
84,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
84,10 €
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
crystalline powder
pH
4.5-4.7
intervalo de pH útil
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
solubilidad
0.1 M NaOH: 250 mg/mL, clear, colorless
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Clave InChI
OGGAIRCLBMGXCZ-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)