P2732
Monoclonal Anti-p120ctn (Catenin-related) antibody produced in mouse
clone 6H11, tissue culture supernatant
Sinónimos:
Anti-BCDS2, Anti-CAS, Anti-CTNND, Anti-P120CAS, Anti-P120CTN, Anti-p120, Anti-p120(CAS), Anti-p120(CTN)
Seleccione un Tamaño
661,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
661,00 €
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
tissue culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6H11, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
bovine, canine, chicken, mouse, rat, human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using cultured Madin Darby canine kidney (MDCK) epithelial cells
western blot: 1:10,000 using whole cell extract of cultured chicken fibroblasts
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTNND1(1500)
mouse ... Ctnnd1(12388)
rat ... Ctnnd1(311163)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA),
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)