Saltar a
P1950
Pipet-Aid® automatic pipette pumps
model XP, cordless, rechargeable, AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
502,00 €
476,90 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 4-000-201
Volume:
1-100 mL
Feature:
CE compliant
476,90 €
Precio de catálogo502,00 €Ahorre 5 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
plastic , silicone
feature
CE compliant
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-201
volume
1-100 mL
General description
  • Pipet-Aid® automatic pipette is of light-weight and compact design.
  • Three-speed range options (F) Fast, (M) Medium, (S) Slow provide more precise control for aspirating and dispensing samples.
  • EZ Grip nosepiece with double membrane filter.
  • Includes a removable stand.
  • Easy access battery replacement.
  • Holster-type wall bracket included.
Safe, convenient instruments for converting pipettes into hand-operated dispensers. Especially useful in confined areas such as laminar flow hoods. Can be used with glass or plastic pipettes ranging in size from 1 to 100 mL.
Legal Information
Pipet-Aid is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P6300HS120479
description
model XP, cordless, rechargeable, AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
description
cordless, rechargeable, AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
description
blue
volume
1-100 mL
volume
1-100 mL
volume
1-100 mL
feature
CE compliant
feature
CE compliant
feature
-
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-201
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-200
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120479
material
plastic , silicone
material
silicone , plastic
material
-
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)