P1726
4-Phenyl-3-furoxancarbonitrile
Sinónimos:
Furoxan, RVC-589
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99% (TLC)
formulario
powder
solubilidad
ethanol: 25 mg/mL to clear, colorless
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][n+]1onc(-c2ccccc2)c1C#N
InChI
1S/C9H5N3O2/c10-6-8-9(11-14-12(8)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clave InChI
PMYJGTWUVVVOFO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable