Merck
P1656
Sigma-Aldrich
Ácido pirúvico
≥90% (enzymatic), liquid
Sinónimos:
αÁcido α-cetopropiónico, Ácido 2-oxopropiónico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
88.06
Beilstein:
506211
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Ensayo
≥90% (enzymatic)
Formulario
liquid
color
yellow
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
densidad
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
Clave InChI
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Forma física
liquid at room temperature
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)