P1510
Petroselinyl alcohol
liquid
Sinónimos:
cis-6-Octadecen-1-ol
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h12-13,19H,2-11,14-18H2,1H3/b13-12-
Clave InChI
TVPWKOCQOFBNML-SEYXRHQNSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves