Product No. P1038 is a single-stranded random co-polymer.
P1038
Poly(cytidylic-inosinic) acid potassium salt
random copolymer
Sinónimos:
Poly (C,I)
About This Item
Productos recomendados
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Is Poly(cytidylic-inosinic) acid potassium salt (Poly (C:I)), Product P1038, single or double stranded?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
What can I use to solubilize Poly(cytidylic-inosinic) acid potassium salt (Poly (C:I)), Product P1038?
1 respuesta-
The product is soluble in water at 10 mg/mL.
¿Le ha resultado útil?
-
-
How large/long a polymer is Poly(cytidylic-inosinic) acid potassium salt (Poly (C:I)), Product P1038?
1 respuesta-
The average length of this polynucleotide has not been determined.
¿Le ha resultado útil?
-
-
Will Poly(cytidylic-inosinic) acid potassium salt (Poly (C:I)), Product P1038, work to induce interferon production?
1 respuesta-
P1038 is a single stranded RNA. For cell activation, synthetic double-stranded RNA is widely used as the ligand of Toll-like receptor 3 (TLR3) in place of what is supposed to be the natural ligand (viral dsRNA). This would be Product No. P9582, a double stranded RNA homopolymer, i.e. Poly(I): Poly(C). This product is widely used by other satisfied customers for cell activation.
¿Le ha resultado útil?
-
-
Is Poly(cytidylic-inosinic) acid potassium salt (Poly (C:I)), Product P1038, product sterile?
1 respuesta-
Product No. P1038 is not sterile. The product is produced in non-sterile conditions and the level of endotoxin content is not determined.
¿Le ha resultado útil?