Merck
P0647
Sigma-Aldrich
Potassium superoxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
KO2
Número de CAS:
Peso molecular:
71.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
cadena SMILES
[K+].[O][O-]
InChI
1S/K.HO2/c;1-2/h;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
DUPSQGGNCHNYTQ-UHFFFAOYSA-M
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)