P0622
PET-cGMP
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
β-Phenyl-1,N2-ethenoguanosine 3′,5′-monophosphate sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
envase
pkg of 10 μmol
color
white
solubilidad
H2O: ~10 mmol
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
[Na+].O[C@@H]1[C@@H]2OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]1n3cnc4C(=O)N5C=C(NC5=Nc34)c6ccccc6
InChI
1S/C18H16N5O7P.Na/c24-13-14-11(7-28-31(26,27)30-14)29-17(13)23-8-19-12-15(23)21-18-20-10(6-22(18)16(12)25)9-4-2-1-3-5-9;/h1-6,8,11,13-14,17,24H,7H2,(H,20,21)(H,26,27);/q;+1/p-1/t11-,13-,14-,17-;/m1./s1
Clave InChI
IGIOCJJIGJLGKR-TZNCIMHNSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable