Merck
P0392
Sigma-Aldrich
Pinacyanol chloride
Sinónimos:
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyanine chloride, 2,2′-Trimethinequinocyanine chloride, Quinaldine blue
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H25ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
388.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
mp
270 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].CCN1C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)\C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.ClH/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
FVMNARAKYNRZID-UHFFFAOYSA-M
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)