Merck
P0057
Sigma-Aldrich
PPBP maleate
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
4-PPBP maleate, 4-phenyl-1-(4-phenylbutyl)-piperidine maleate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27N · xC4H4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
293.45 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
off-white
solubilidad
DMSO: >20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C(CCc1ccccc1)CN2CCC(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H27N.C4H4O4/c1-3-9-19(10-4-1)11-7-8-16-22-17-14-21(15-18-22)20-12-5-2-6-13-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,9-10,12-13,21H,7-8,11,14-18H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clave InChI
OASPNIMFGJVLES-BTJKTKAUSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PPBP maleate is a potent σ1 receptor ligand.
PPBP maleate is a potent σ1 receptor ligand. PPBP is a very potent agonist of σ1 receptor (Ki = 0.8 nM).
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sigma receptors may constitute favorable targets for drug design in conditions such as psychiatric and movement disorders, amnesia, depression, cancer, inflammation and cocaine addiction.