Documentos clave
OH83033961
Ohaus® pH Meter
Model ST300
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
El producto OH83033961 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
epoxy shaft
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 83033961
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
intervalo de medición del pH
0.00-14.00 pH unit
intervalo de medición de la temperatura
0-100 °C
alimentación a batería
4 AAA, 250 hr life
Descripción general
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results. Ideal for secure field use with a meter stand, wrist strap and durable IP54 housing.
Aplicación
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Características y beneficios
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. I would like to ask if this product contains a pH probe too? Or it is just a meter without any probe?
    1 respuesta
    1. Yes, this product includes a pH probe as well. The electrode is 6.5 inches long with a diameter of 0.47 inches and has a 1-meter cable.
      ¿Le ha resultado útil?