Documentos clave
OH30428216
Ohaus® Compass External Calibration Portable Balance
Model CR5200, weighing capacity 5200 g, resolution: 1 g
Sinónimos:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
Seleccione un Tamaño
1 EACH
45,50 €
45,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
45,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.13
45,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
plastic weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30428216
intervalo de medición de la capacidad de pesada
5200 g, resolution: 1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
alimentación a batería
alkaline, 300 hr life
Descripción general
External Calibration - Slim, space-saving design allows for stackable storage.
Aplicación
Weighing
Características y beneficios
Intuitive two-button design makes for easy operation.
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)