Documentos clave
OH30428212
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX5200, weighing capacity 5200 g, resolution: 1 g, External calibration
Sinónimos:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
Seleccione un Tamaño
1 EACH
75,00 €
75,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
75,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.13
75,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
metal weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30428212
intervalo de medición de la capacidad de pesada
5200 g, resolution: 1 g
Plato de pesaje: An × L
14.2 cm × 12.8 cm
alimentación a batería
alkaline, 1000 hr life
Descripción general
Designed with energy efficiency in mind, the Compass CX series offers a battery life of up to 1,000 continuous hours, allowing for uninterrupted operation. Featuring a slim, stackable and light-weight design, the CX fits ideally in lab, industrial, education, and even household settings. The streamlined two-button operation means that the balance can be operated easily, and large backlit LCD display enables easy viewing of weighing results.
Aplicación
Weighing, Display Hold
Características y beneficios
Stability indicator, mechanical and software overload/underload protection, low battery indicator, auto shut-off
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)