Documentos clave
OH30428206
Ohaus® Compass Portable Balance
Model CR2200, weighing capacity 2200 g, resolution: 1 g
Sinónimos:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
El producto OH30428206 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
plastic weighing plate
Características
CE compliant
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30428206
intervalo de medición de la capacidad de pesada
2200 g, resolution: 1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
alimentación a batería
alkaline, 300 hr life
Descripción general
Slim, space-saving design allows for stackable storage.
Aplicación
Weighing
Características y beneficios
Intuitive two-button design makes for easy operation.
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)