Documentos clave
OH30251541EU
Ohaus® MB27 Mositure Analyzer
Model MB27, weighing capacity 90 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Sinónimos:
Ohaus® Moisture Analyzer
About This Item
Código UNSPSC:
41111500
NACRES:
NB.13
Materiales
metal weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30251541EU
intervalo de medición de la capacidad de pesada
90 g, resolution: 0.001 g
plato de pesaje diám.
Descripción general
Combining Speed and Precision in One Moisture Analyzer
Aplicación
Percent Moisture Determination, Percent Solid Determination, Weighing
Características y beneficios
Colour touchscreen display with intuitive icon-based navigation Fast halogen heating technology provides uniform drying for precise and repeatable results Analysis made simple: tare, add your sample, press start and see your results Robust hou
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)