Documentos clave
OH30241169
Ohaus® MB120 Mositure Analyzer
Model MB120, weighing capacity 120 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, Schuko plug
Sinónimos:
Ohaus® Moisture Analyzer
Seleccione un Tamaño
1 EACH
5050,00 €
5050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
5050,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111500
NACRES:
NB.13
5050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
metal weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30241169
intervalo de medición de la capacidad de pesada
120 g, resolution: 0.001 g
plato de pesaje diám.
Descripción general
Combining Speed and Precision in One Moisture Analyzer
Aplicación
Percent Moisture Determination, Percent Solid Determination, Weighing
Características y beneficios
Colour touchscreen display with intuitive icon-based navigation Fast halogen heating technology provides uniform drying for precise and repeatable results Analysis made simple: tare, add your sample, press start and see your results Robust hou
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)