Documentos clave
OH30058489
Ohaus® pH Meter
Model ST3100-F, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
Materiales
epoxy shaft
Características
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30058489
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
intervalo de medición del pH
-2.00-16.00 pH unit
intervalo de medición de la temperatura
-5-110 °C
Descripción general
Among Starter 3100′s user-friendly features that support ease-of-use are an adjustable standalone electrode holder and large backlit LCD display.
Aplicación
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Características y beneficios
99 measurement memory, automatic and manual endpoint functions, automatic and manual temperature compensation, quick reference guide
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)