Documentos clave
Z742849
Kern PFB series precision balances
Kern PFB 2000-2, weighing capacity 2000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Seleccione un Tamaño
1 EA
340,00 €
340,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
340,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
340,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
entrada CA/CC
110 - 230 V AC, universal plug set
Características
Includes draft shield
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern PFB 2000-2
intervalo de medición de la capacidad de pesada
2000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
plataforma diám.
120 mm
Descripción general
Quick-displaying precision balance, now with larger housing for more secure footing.
  • Easy to use: All primary functions have their own key on the keypad
  • Compact size, practical for small spaces
  • Capacity display: A bar lights up to show how much of the weighing range is still available
  • Level indicator and levelling feet for precise levelling of the scale, fitted as standard, to give the most accurate weighing results
  • Draught shield standard (only for models with weighing plate size Ø 80 mm and 120 mm). weighing space WxDxH 158×143×64 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)