Documentos clave
OH30057496
Ohaus® pH Meter
Model ST2100-F, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
El producto OH30057496 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
epoxy shaft
Características
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30057496
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
intervalo de medición del pH
-2-16 pH unit
intervalo de medición de la temperatura
0-100 °C
Descripción general
The built-in electrode holder provides uncomplicated and convenient all-in-one operation while the large LCD display screen clearly displays results.
Aplicación
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Características y beneficios
Auto buffer recognition, two point calibration, quick reference guide
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Does the pH meter come with storage solution and calibration buffers?
    1 respuesta
    1. This pH Meter does not include a pH electrode storage solution. However, a pH Buffer Powder Set, for pH 4, 7, and 10, is included.
      See product 60135, 3M Potassium Chloride solution, which may be used for electrode storage.
      ¿Le ha resultado útil?