Merck
O1639
Sigma-Aldrich
N-(3-Oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone
≥97% (HPLC), white, powder
Sinónimos:
3-Oxo-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-octanamide, N-(β-Ketooctanoyl)-DL-homoserine lactone
Seleccione un Tamaño
25 MG
124,00 €
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
124,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
241.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white
solubilidad
chloroform: 50 mg/mL, clear, very faintly yellow
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC(=O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)
Clave InChI
FXCMGCFNLNFLSH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
N-(3-Oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone stimulates the tra gene expression. It is an autoinducer and potent antagonist.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)