Saltar a
N9879
NADase from porcine brain
≥0.007 unit/mg solid
Sinónimos:
DPN Nucleosidase, NAD+ glycohydrolase
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
301,00 €
255,85 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Número CE:
MDL number:
Specific activity:
≥0.007 unit/mg solid
255,85 €
Precio de catálogo301,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥0.007 unit/mg solid
solubility
insoluble
storage temp.
−20°C
General description
NADase is a glycohydrolase that catalyzes ADP-ribose transfer. [1]
Application
NADase from porcine brain has been used in a study to investigate histidine and related compounds resulting from catalyzed ADP-riboslyation. It has also been used in a study to investigate the preparation of arylazide-substituted pyridine adenine dinucleotides for photoaffinity labeling.
Biochem/physiol Actions
Nicotinamide has been shown to inhibit NADase activity. [2]
Physical form
Acetone-dried powder
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of β-NAD to nicotinamide and ADP-ribose per min at pH 7.3 at 37 °C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M1567L7525E7885
specific activity
≥0.007 unit/mg solid
specific activity
≥600 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
≥4 units/mg protein
form
powder
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)