Merck
N8898
Sigma-Aldrich
Nerve Growth Factor Receptor/Fc Chimera human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder
Sinónimos:
NGF R, p75 Neurotrophin receptor
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
0.885 μg/mL ED50
mol peso
75 kDa
envase
pkg of 50 μg
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... NGFR(4804)
Forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 2.5 mg bovine serum albumin.
Nota de análisis
The biological activity is measured by its ability to inhibit NGF-induced proliferation of TF-1 cells.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)