Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 155,00 € 131,75 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4Cl2N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
231.04
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
131,75 €
Precio de catálogo155,00 €Ahorre 15 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
NS309, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: 22 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O\N=C1\C(=O)Nc2c(Cl)c(Cl)ccc12
InChI
1S/C8H4Cl2N2O2/c9-4-2-1-3-6(5(4)10)11-8(13)7(3)12-14/h1-2,14H,(H,11,12,13)
InChI key
CVOUSAVHMDXCKG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NS309 is a Ca2+-activated IK/SK potassium channel activator.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
air sensitive
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 22 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: soluble 20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| color yellow | color orange | color orange | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NS309
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?