N6910
Neomycin trisulfate salt hydrate
Biotechnology Performance Certified, suitable for cell culture
About This Item
Productos recomendados
grado
Biotechnology Performance Certified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
solubilidad
H2O: 50 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de acción
protein synthesis | interferes
cadena SMILES
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)C(N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13.3H2O4S.H2O/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;3*1-5(2,3)4;/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;3*(H2,1,2,3,4);1H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;;;;/m1..../s1
Clave InChI
WHAGUNPVKDUVFV-QGTTWHFQSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Antimicrobial spectrum: Neomycin acts against both gram-positive and gram-negative bacteria.
Precaución
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)