Saltar a
N6523
Anti-Nephronophthisis (NPH) (pic) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
367,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
1
367,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 90 kDa
species reactivity
mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL, western blot: 2-10 μg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
SMILES string
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2)C(O)=O)c34
InChI key
VGLIYJAMHMSYBY-NOZJJQNGSA-N
Gene Information
mouse ... Nphp1(53885)
General description
Nephronophthisis 1 homolog (Nph) is highly expressed in mouse testis.
Immunogen
GST fusion protein corresponding to amino acids 612-691 of mouse NPH.
Biochem/physiol Actions
Studies have shown that male mice with a mutant nephronophthisis 1 homolog (Nph) protein turn out to be infertile.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.08% sodium azide.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SAB1411099SAB4200797C6870
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
chicken, rat, canine, human, monkey, mouse, bovine
species reactivity
human, mouse, rat
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)