Key Documents
SAB1411099
Sigma-Aldrich
Anti-TEX13A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC131984
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 45.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TEX13A(56157)
Descripción general
This gene is similar to a mouse gene that is expressed in the testis. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
TEX13A (NP_112564.1, 1 a.a. ~ 409 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALRPEDPSSGFRHSNVVAFINEKMARHTKGPEFYLENISLSWEKVEDKLRAILEDSEVPSEVKEACTWGSLALGVRFAHRQAQLQRHRVRWLHGFAKLHKSAAQALASDLKKLREQQETERKEAASRLRMAQTSLVEVQKERDKELVSPHEWEQGAGWPGLATAGGVCTEGAAEEEEEAAVAAAGAAGGKGAEEEQRDVEVVAAPVEAMAPPVEAGAAPMETQFPHVEARAASMETTEKLERILLQLLGDADQEKYTYWGQKEGDLRSVETATSYFSGTTNPWSRASSEPLPVQLPASYSYSYSSPFSSFSDIPTISPPQATVTAPVPPQLPSDWEAFDTSLWSDGGPHRIDHQEHPRDRRYSEPHQQRPPVYRRPGDWDCPWCNAVNFSRRDTCFDCGKGIWLQKPH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable