Documentos clave
N6508
Sigma-Aldrich
19-Nortestosterone 17-phenylpropionate
Sinónimos:
19-Nortestosterone Phenylpropionate, 17β-Hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one 17-phenylpropionate, Nandrolone phenpropionate
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12352211
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
control farmacológico
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cadena SMILES
O([C@@H]2[C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@H]5CCC(=O)C=C5CC4)CC3)CC2)C)C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27-/m0/s1
Clave InChI
UBWXUGDQUBIEIZ-QNTYDACNSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)